Learn More
Schwefelfreier Phosphorstandard: P @ 5 Gew.-% (50000 μg/g) in 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Artikelnummer. 30312900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312900 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312900 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSFP5P400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel P
Konzentration 5 %
Synonym P
InChI-Formel InChI=1 S/P
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [P]
Element P
IUPAC-Name Phosphor
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Industry Type Industrielle QK
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
Menge 400 g
Formelmasse 30.9738