Learn More
Schwefelfreies Natriumkonzentrat: Na @ ca. 3 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™
Artikelnummer. 30003113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003113 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003113 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROSFNA325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelfreies Natriumkonzentrat: Na @ ca. 3 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Na
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI-Formel InChI=1S/Na
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 25 g
Formelmasse 22,9898 g/mol