Learn More
Schwefelfreier Natriumstandard: Na @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Product Code. 30327856
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
30327856 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30327856 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGOSFNA100050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium
CAS 7440-23-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Na
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal;
InChI-Formel InChI=1 S/Na
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Na]
Element Na
IUPAC-Name Natrium
Solvent or Matrix 20 cSt Kohlenwasserstofföl
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
Menge 50 g
Formelmasse 22.9898