Learn More
Schwefelfreies Thalliumkonzentrat: Tl @ ca. 3 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™
Artikelnummer. 30003160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003160 25 g 25 Gramm
30003037 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003160 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROSFTL325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelfreies Thalliumkonzentrat: Tl @ ca. 3 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium
CAS 7440-28-0
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thallium
Summenformel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI-Formel InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
IUPAC-Name Thallium
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Menge 25 g
Formelmasse 204,974 g/mol