Learn More
Schwefelfreies Yttriumkonzentrat: Y @ ca. 1 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™
Artikelnummer. 30003173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003173 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003173 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROSFY2100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelfreies Yttriumkonzentrat: Y @ ca. 1 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Summenformel Y
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 100 g
Formelmasse 88,906 g/mol