Learn More
Schwefelfreier Yttrium-Standard: Y @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17961386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961386 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961386 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSFY5000A50G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelfreier Yttrium-Standard: Y @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
CAS 7440-65-5
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Y
Synonym Y
InChI-Formel InChI=1S/Y
SMILES [Y]
IUPAC-Name Yttrium
Solvent or Matrix 20 cSt Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 88.906
Menge 50 g
Formelmasse 88,906 g/mol