Learn More
Schwefel in schwerem Mineralöl, ASTM D2622, Kalibriersatz A: Leer, 0,0005 % (5 ppm), 0,0010 % (10 ppm), 0,0100 % (100 ppm), 0,0250 % (250 ppm), 0,0500 % (500 ppm), 0,0750 % (750 ppm), 0,1000 % (1000 ppm). 100 ml ea., Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
7er-Set (+leer) = x8 100mLs
Packungsgröße:
8 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung.
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten.
- Geeignet für international anerkannte Prüfmethoden und -protokolle, u. a.: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten.
- Lieferung in manipulationssicherer 100 ml-Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität.
- Hergestellt in Großbritannien.
- 12 Monate Haltbarkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 7er-Set (+leer) = x8 100mLs |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.