Learn More
Schwefel- und Stickstoffstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL und N bei 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL in Isooctan, VHG™
Artikelnummer. 17930446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 2 mL
Packungsgröße:
12 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930446 6 x 2 mL 12 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17930446 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. ALKKTNSISOV6SET
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefel- und Stickstoffstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL und N bei 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL in Isooctan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrogen/Sulfur
CAS 7727-37-9, 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrogen/Sulfur
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix Isooktan
Menge 6 x 2 mL