Learn More
Schwefelölstandard Nr. 2 Dieselkraftstoff, 10μg/g, Großpackung, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Schwefelöl-Standard-Blanko
- Für den Einsatz in Dieselkraftstoffanalysen
- 1 ml Volumen in Dieselkraftstoff Nr. 2
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Schwefelöl-Standard in #2-Dieselkraftstoff |
| Namenshinweis | Für die Dieselkraftstoffanalyse |
| CAS | 68476-34-6 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 100 ml |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt nur für den Laborgebrauch