Learn More
Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff Nr. 2: 75 g/μg SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15236326 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15236326 100 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15236326 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. SDFS75Y
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S75 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelöl-Standard in #2-Dieselkraftstoff
Namenshinweis Für die Dieselkraftstoffanalyse
CAS 544-40-1, 68476-34-6
CAS Max. % 99.99, 0.01
Physikalische Form Liquid
Menge 100 ml
Summenformel C8H18S
MDL-Nummer MFCD00009468
Synonym Dibutylsulfid, Butyl-Sulfid, N-Butyl-Sulfid, Butylthiobutan, Di-n-Butylsulfid, Butan, 1,1'-thiobis, Butylmonosulfid, Dibutylthioether, Thiononan-5, N-Dibutyl-Sulfid
InChI-Schlüssel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCSCCCC
IUPAC-Name 1-Butylsulfanylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75 μg/g
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt nur für den Laborgebrauch