Learn More
Schwefel, Plasma-Standardlösung, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11391399
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11391399 50 mL 50 Milliliter
11381399 100 mL 100 Milliliter
11460350 500 mL 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11391399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013842.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
(NH4)2SO4 in H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel (NH4)2SO4 in H2O
MDL-Nummer MFCD00085316
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur, plasma standard solution
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ammoniumsulfat:0,413%; Wasser:99,587%