Learn More
Schwefel, ausgefällt, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15601370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15601370 1 kg 1 Kilogramm
15611370 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15601370 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 138031KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Puriss., ausgefällt, 99.5 bis 100.5 %,
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefel
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Menge 1 kg
UN-Nummer 1350
Flammpunkt 207 °C (404.6 °F)
Löslichkeitsinformationen In Übereinstimmung mit Kohlenstoffdisulfid, 1 g/5 ml
Formelmasse 32.07 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Zündpunkt 450 °F
Glührückstand ≤0.2 % (als SO4)
Dampfdruck 1 mmHg (183.8 °C), 10 mmHg (246 °C)
Dichte Vapor Density: 8.9 (vs air)