Learn More
Schwefel, purum p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627320 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15627320 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15627320 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 846831KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
purum p. a., ≥99.5 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefel
CAS 7704-34-9
Menge 1 kg
Summenformel S
MDL-Nummer MFCD00085316
UN-Nummer UN1350
Flammpunkt 207 °C (404.6 °F)
Synonym Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC-Name sulfur
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formelmasse 32.07 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (T)
Zündpunkt 450 °F
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (246 °C), 1 mmHg (183.8 °C)
Dichte Vapor Density: 8.9 (vs air)