Learn More
Schwefel, Reagenzienqualität, gereinigt durch Raffination, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120848 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15641980 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15631980 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15641980
Marke: Honeywell Research Chemicals 215198500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, Pulver, gereinigt durch Raffination, -100 Mesh Partikelgröße
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name sulfur
SMILES [S]
Spezifikation
Siedepunkt 445 °C
Chemischer Name oder Material Schwefel
Schmelzpunkt 120 °C
Namenshinweis Aufgereinigt durch Raffination
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN1350
Flammpunkt 207 °C (404.6 °F)
Formelmasse 32.07 mol
Güte Reagenz
Zündpunkt 450 °F
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (183.8 °C), 10 mmHg (246 °C)
Dichte 2.07 g/cu.cm