Learn More
Schwefel, Reagenzienqualität, gereinigt durch Sublimation, Honeywell™
Artikelnummer. 15671980 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15671980 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15651980 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15661980 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671980 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 215236500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, gereinigt durch Sublimation, -100 Mesh Partikelgröße, Pulver
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Siedepunkt 445 °C
Chemischer Name oder Material Schwefel
Schmelzpunkt 120 °C
Namenshinweis Aufgereinigt durch Sublimation
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN1350
Flammpunkt 207 °C (404.6 °F)
Formelmasse 32.07 mol
Güte Reagenz
Zündpunkt 450 °F
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (183.8 °C), 10 mmHg (246 °C)
Dichte 2.07 g/cu.cm