Learn More
Schwefel – S @ 3,00 Gew.-% in Rückstandsöl, 500 ml
Artikelnummer. 30317312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30317312 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30317312 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSRES3P500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel S
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI-Formel InChI=1 S/S
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [S]
Element S
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Restöl
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge Je 1
Formelmasse 31.972