Learn More
Schwefelstandard für ICP, 10,000 μg/ml in Wasser, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-4427873 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10243912
Marke: SPEX Certiprep PLS93Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S10,000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2, 7732-18-5
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
Solvent or Matrix Water
Menge 125 ml
Güte Assurance
Produkt nur für den Laborgebrauch