Learn More
Schwefelstandard in Basisöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15668325 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15668325 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15668325 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ORGS82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.80 €
    116.98 € / 50 Gramm
    Sparen 10.82 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S1000 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelölstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7704-34-9, 64742-65-0
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.5, 99.5
Summenformel S
MDL-Nummer MFCD00085316
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Basisöl 75
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:26833
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
Grundöl 20&tab;500 μg/g&tab;ORG-S8-1AZ
Grundöl 20&tab;1000 μg/g&tab;ORG-S8-2Z
Grundöl 20&tab;5000 μg/g&tab;ORG-S8-4Z
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch