Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| S | 5000 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Schwefelölstandard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 7704-34-9, 64742-65-0 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben. |
| Summenformel | S |
| MDL-Nummer | MFCD00085316 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| InChI-Schlüssel | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| SMILES | [S] |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch