Learn More
Schwefelstandard: S @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17982146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
200 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17982146 100 g 100 Gramm
17981016 200 g 200 Gramm
17954276 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982146 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOS1000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelstandard: S @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Menge 100 g