Learn More
Schwefelstandard: S @ 1000 µg/g in 70 % Isooctan/30 % Toluol, VHG™
Artikelnummer. 30003121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003121 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003121 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSISO70TOL301000100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelstandard: S @ 1000 µg/g in 70% Isooctan/30% Toluol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel S
Konzentration 1000 μg/g
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Isooktan/Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 100 mL
Formelmasse 31,972 g/mol