missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelstandard: S @ 400 μg/g (0,0400 Gew.-%) in 75 cSt Mineralöl, VHG™

Artikelnummer. 17962396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962396 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17962396 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSMIN400100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Schwefelstandard: S @ 400 μg/g (0,0400 Gew.-%) in 75 cSt Mineralöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 100 mL
Formelmasse 31,972 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.