Learn More
Schwefelstandard: S @ 500 μg/g (0,0500 Gew.-%) in 75 cSt Mineralöl, VHG™
Beschreibung
Schwefelstandard: S @ 500 μg/g (0,0500 Gew.-%) in 75 cSt Mineralöl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Verfahren | XRF |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfur |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| IUPAC-Name | Schwefel |
| Mehr anzeigen |