Learn More
Schwefelstandard: S @ 5000 μg/g (0,500 Gew.-%) im Restöl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfur |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | S |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente |
| Synonym | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| InChI-Formel | InChI=1 S/S |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | [S] |
| Mehr anzeigen |