Learn More
Schwefel in synthetischem Diesel, ASTM D2622, Kalibriersatz C: 1,0000 % (10000 ppm), 2,0000 % (20000 ppm), 3,0000 % (30000 ppm), 4,0000 % (40000 ppm), 5,0000 % (50000 ppm). 100 ml ea., Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16090080
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5er-Set (+leer) = x5 100mLs
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Codice prodotto. Menge unitSize
16090080 5er-Set (+leer) = x5 100mLs 5 Stück
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16090080
missing translation for 'mfr': Paragon Scientific D2622GOSUC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Paragon Scientific Synthetic Diesel Sulphur CRM eignen sich für die Kalibrierung, Verifizierung oder Verwendung in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Erdölprodukten, wobei der Schwefelgehalt von 0 (Blank) bis 5,0000 % (50000 ppm) für jedes Material reicht.
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung.
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten.
  • Geeignet für international anerkannte Prüfmethoden und -protokolle, u. a.: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten.
  • Lieferung in manipulationssicherer 100 ml-Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität.
  • Hergestellt in Großbritannien.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
Specifica
Menge 5er-Set (+leer) = x5 100mLs
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.