Learn More
Schwefel in synthetischem Diesel, IP 336, Kalibriersatz F: 0,5000 % (5000 ppm), 1,0000 % (10.000 ppm), 1,5000 % (15.000 ppm), 2,0000 % (20.000 ppm), 3,0000 % (30000 ppm), 4,0000 % (40000 ppm), 5,0000 % (50000 ppm). 100 ml ea., Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
7er-Set (+leer) = x7 100mLs
Packungsgröße:
7 Stück
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung.
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten.
- Geeignet für international anerkannte Prüfmethoden und -protokolle, u. a.: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten.
- Lieferung in manipulationssicherer 100 ml-Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität.
- Hergestellt in Großbritannien.
- 12 Monate Haltbarkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 7er-Set (+leer) = x7 100mLs |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.