Learn More
Schwefel, technisch, Rolle, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10549580 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10549580 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10549580 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8970/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 445°C
Schmelzpunkt 113°C
CAS 7704-34-9
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel S
MDL-Nummer MFCD00085316
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC-Name sulfur
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formelmasse 32.06g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter