Learn More
Schwefeltrioxid N,N-Dimethylformamid-Komplex, +47 % aktives SO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113104 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113104 5 g Glasflasche 5 Gramm
10774745 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10113104
Marke: Thermo Scientific Acros 425850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29584-42-7 | C3H7NO4S | 153.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29584-42-7
Summenformel C3H7NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 153.15
MDL-Nummer MFCD00043411
InChI-Schlüssel AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide sulfur trioxide complex, dmf-sulfur trioxide complex, n,n-dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide dimethylformamide complex, formamide, n,n-dimethyl-, compd. with sulfur trioxide 1:1, dmf.so3, n,n-dimethylformamide, compound with sulphur trioxide, dimethyl formamide sulfur trioxide, dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide n,n-dimethylformamide complex
PubChem CID 169056
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid;schwefeltrioxid
SMILES O=S(=O)=O.CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur trioxide N, N-dimethylformamide complex
Namenshinweis 47+% active SO3
Schmelzpunkt 155.0°C to 158.0°C
Farbe Beige bis Braun
Flammpunkt >120°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SO3·HCON(CH3)2
Menge 5 g
Formelmasse 153.16
Reinheit (%) 47+% active SO3
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.