Learn More
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex, 98 %, aktives SO3 ≈ 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423960 10 g 10 Gramm
11474863 50 g 50 Gramm
11484863 250 g 250 Gramm
11464863 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423960 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12202.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Sulfur trioxide-pyridine complex is used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with dimethyl sulfoxide. It is also used as a source of sulfur trioxide especially in the preparation of sulfate esters. Further, it is used as an activating electrophile in a Parikh-Doering oxidation. In addition to this, it is also used in the preparation and anticoagulation test of sulfated silk fibroin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex wird für Sulfationen von Alkoholen, Sulfonationen, Desoxygenationen und andere Reduktionen, Oxidationen mit Dimethylsulfoxid verwendet. Er gilt auch als Quelle von Schwefeltrioxid vor allem bei der Herstellung von Sulfatestern. Weiterhin wird er als aktivierendes Elektrophil bei der Parikh-Doering-Oxidation verwendet. Darüber hinaus wird er auch bei der Präparation und Antikoagulationsprüfung von sulfatischem Seidenfibroin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in polaren organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26412-87-3
Summenformel C5H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 159.16
MDL-Nummer MFCD00012437
InChI-Schlüssel UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur trioxide-pyridine complex
Namenshinweis Active SO3 ≈48 to 50%
Schmelzpunkt ∼155°C to 165°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3704116
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in polar organic solvents.
IUPAC-Name Pyridin;Schwefeltrioxid
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphur trioxide-pyridine complex
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphur trioxide, compound with pyridine