Learn More
Schwefeltrioxid Pyridin-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11986291 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10496950 25 g Kunststoffflasche -
10376730 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10115643 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11986291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132870025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26412-87-3
Summenformel C5H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 159.16
MDL-Nummer MFCD00012437
InChI-Schlüssel UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur trioxide pyridine complex
Namenshinweis 48.8 to 50.3% active SO3
Schmelzpunkt 155.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel SO3·C5H5N
Menge 2.5 kg
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
IUPAC-Name Pyridin;Schwefeltrioxid
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) 48-50% active SO3
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.