Learn More
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30417788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417788 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS78945525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur Trioxide Triethylamine Complex
CAS 761-01-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H15NO3S
Menge 25 g
Synonym Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
SMILES CCN(CC)CC.O=S(=O)=O
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;Schwefeltrioxid
Molekulargewicht (g/mol) 181.25
Formelmasse 181.0773
Reinheit (%) >95