Learn More
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043337
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11369983 25 g 25 Gramm
11379983 100 g 100 Gramm
11389983 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11369983
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00302.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Sulfur trioxide-trimethylamine complex acts as a reagent for sulfonation and sulfamation reactions. It is used as a reactant for the synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites and chitooligosaccharides. It is used in association with dodecyl thioglycopyranoside, which acts as a surfactant for enantiomeric separation. Further, it acts as a nucleophile used for the preparation of alfa-tosyloxy ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex dient als Reagenz für Sulfonierungs- und Sulfamierungsreaktionen. Es wird als Reaktionsmittel für die Synthese von sulfatkonjugierten Resveratrol-Metaboliten und Chitooligosacchariden verwendet. Es wird in Verbindung mit Dodecylthioglycopyranosid verwendet, das als Tensid für die enantiomere Trennung dient. Darüber hinaus dient es als Nukleophil zur Herstellung von alfa-tosyloxy-Ketonen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Ethanol. Schwer löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3162-58-1
Summenformel C3H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
MDL-Nummer MFCD00012421
InChI-Schlüssel DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin;schwefeltrioxid
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Schmelzpunkt ∽235°C (decomposition)
Strukturformel (CH3)3N:SO3
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3681759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfur trioxide-trimethylamine