Learn More
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30428034
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30428034 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30428034 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS78946510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sulfur Trioxide Trimethylamine Complex
CAS 3162-58-1
Summenformel C3H9NO3S
Menge 10 g
Synonym N,N-Dimethyl-methanamine Compd. with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Compd. with Sulfur Trioxide, Sulfur Trioxide Compd. with N,N-Dimethylmethanamine, Sulfur Trioxide Compd. with Trimethylamine, NSC 9838, Sulfur Trioxide-trimethylamine, Sulfur Trioxide-trimethylamine Complex, Trimethylamine Compound with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Sulfur Trioxide
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin;schwefeltrioxid
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
Formelmasse 139.0303