Learn More
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30416418
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416418 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416418 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS7894651G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur Trioxide Trimethylamine Complex
CAS 3162-58-1
Summenformel C3H9NO3S
Menge 1 g
Synonym N,N-Dimethyl-methanamine Compd. with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Compd. with Sulfur Trioxide, Sulfur Trioxide Compd. with N,N-Dimethylmethanamine, Sulfur Trioxide Compd. with Trimethylamine, NSC 9838, Sulfur Trioxide-trimethylamine, Sulfur Trioxide-trimethylamine Complex, Trimethylamine Compound with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Sulfur Trioxide
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin;schwefeltrioxid
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
Formelmasse 139.0303