Learn More
Schwefelsäure, 0,01 M, Reagecon™
Artikelnummer. 11593022 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11593022 5 l 5 l 5 Liter
1 options
Artikelnummer. 11593022
Marke: Reagecon SU20015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Konzentration 0.01 M
Verpackung 5 l
Normalität 0,2N
Menge 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.01M (0.02N)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid