Learn More
Schwefelsäure, 0,05 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10702812 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10702812
Marke: JT Baker 7103.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Die qualitativ hochwertige volumetrische Lösung ist gebrauchsfertig für den Einsatz im Labor und spezialisierte Industrieanwendungen.
  • Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST SRM 351, Natriumkarbonat
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
CAS 7664-93-9
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 0.05 mol/l
Dichte 1 g/cm3 bei 20 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 0.3 ppm
Verpackung HDPE
Hinweise zur Reinheitsqualität Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-SRM351, Natriumkarbonat
Normalität 0,1N
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
Viskosität 1 mPas bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08 mol
Güte BAKER ANALYZED