Learn More
Schwefelsäure, 0,1 M, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Farblos |
| pH | <1 |
| Material | Schwefelsäure 0.1 mol/l |
| Konzentration | 9.81 g H2SO4 /l H2O = 0.2 N (±0.0004/20°C) |
| Dichte | 1.02 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Schwefelsäure 0.1 mol/l
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid