Learn More
Schwefelsäure, 0.1 N (0.05 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10473055 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10473055 2,5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
10183550 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
13458328 25 L Kunststoffkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10473055 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124230025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.10 €
    89.30 € / 2.5 Liter
    Sparen 6.80 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Siedepunkt 100,0 °C
Konzentration 0,0998 bis 0,1002N (20 °C)
Dichte 1,3g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2,5 l
Summenformel H2O4S
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.07
Güte Rein