Learn More
Schwefelsäure, 0.1 N (0.05 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734277 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183550 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
10473055 2,5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
13458328 25 L Kunststoffkanister 25 Liter
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10183550
Marke: Thermo Scientific Acros 124230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Konzentration 0,0998 bis 0,1002N (20 °C)
Dichte 1,3g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.07
Güte Rein