Learn More
Schwefelsäure, 0.5 M, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Verpackung:
Ethylenpropylen
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Beschreibung
Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | <1 |
| Farbe | Farblos |
| Material | 49.04 g H2SO4 pro 1 l H2O |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Konzentration | 0.5 mol/l |
| Dichte | 1.03 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | Polyethylen |
| Normalität | 1 N (±0.002, 20 °C) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Schwefelsäure 0.5 mol/l
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: H2SO4/H2O