Learn More
Fluka Sulfuric Acid
Click to view available options
Menge:
1000 kg
Beschreibung
- 95 to 97%
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfuric acid |
pH | Acidic |
Farbe | Colorless |
CAS | 7664-93-9 |
Schmelzpunkt | -14°C to -10°C |
Siedepunkt | 310°C (1,013 hPa) |
CAS Min. % | ≥50.00% |
CAS Max. % | ≤100.00% |
Dichte | 1.840 g/cm3 (20°C) |
Verpackung | Returnable Composite IBC |