Learn More
Schwefelsäure, 2,5 M, Chem Lab™
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Farblos |
| pH | <1 |
| Material | Schwefelsäure 2.5 mol/l |
| Konzentration | 245.2 g H2SO4 /l H2O = 5 N (±0.01/20°C) |
| Dichte | 1.15 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Schwefelsäure 2.5 mol/l
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid