Learn More
Schwefelsäure, 20%, Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| Aussehen | Farblos |
| pH | <1 |
| Material | Schwefelsäure 20 Vol. % Lösung |
| Konzentration | 368g H2SO4/l H2O |
| Dichte | 1.22 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulphuric acid 20 vol. % solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?