Learn More
Schwefelsäure, 4 M, Chem-Lab
Artikelnummer. p-8014421
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11923313 1 l 1 Liter
11933313 10 l 10 Liter
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11923313
Marke: Chem-Lab CL05.2624.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Ideal für Titrationen inLaboranwendungen. Schwefelsäure, 4 M, Chem-Lab ist eine Lösung aus 392.32 g H2SO4 pro Liter Wasser für volumetrische Analysen. Auch Batteriesäure genannt; kommt in Blei-Säure-Akkus zum Einsatz.
Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH <1
Farbe Farblos
Material 392.32 g H2SO4 pro 1 l H2O
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 4 mol/l
Dichte 1.23 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Polyethylen
Normalität 8 N (±0.016, 20 °C)
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 98.08 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 4 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.