Learn More
Schwefelsäure, 50% Gewichtslösung, Chem-Lab
Artikelnummer. 11959252
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11959252
Marke: Chem-Lab CL02.2623.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Ideal für TMAR und als Lösungsmittel für Caprolactam. Schwefelsäure, 50 % Gewichtslösung, Chem-Lab ist eine Lösung von 698 g H2SO4 pro Liter Wasser für die Verwendung als Reagenz und Neutralisationsmittel in Laboranwendungen.
Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.
Specifications
Aussehen Farblos
pH <1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Material 698 g H2SO4 pro 1 l H2O
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 119 °C
Konzentration 50 % Gewichtsanteil
Dichte 1.39 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Polyethylen
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08 mol
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Schwefelsäure 50 w/w % Lösung
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid