Learn More
Schwefelsäure, ACS-Reagenz, 95,0 bis 98,0 %, Solstice
Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Schwefelsäure |
| Dichte | 1,840 g/ml bei 25 °C |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Glührückstand | ≤5 ppm |
| Dampfdruck | 1 mmHg (146 °C) |
| Menge | 4 l |
| Strukturformel | H2SO4 |
| UN-Nummer | 1830 |
| Beilstein | 2037554 |
| Formelmasse | 98,08 g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid