Learn More
Schwefelsäure, zur Analyse, ACS, 95%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914091 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11914091 Gehäuse 10L Kunststofftrommel 10 Liter
10351741 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
10391313 500 ml Kunststoffflasche 500 Milliliter
10015910 2,5 l Glasflasche 2.50 Liter
10536933 2,5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11914091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424520100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 €
    208.00 € / 10 Liter
    Sparen 17.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Schmelzpunkt 10,0 °C
Siedepunkt 290,0 °C
Dichte 1,8300g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Kunststofftrommel
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,83
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel H2SO4
Menge Gehäuse 10L
Viskosität 21 mPa.s (25 °C)
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Physikalische Form Flüssig, frei von schwebender oder unlöslicher Materie
Merck Index 15, 9104
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: mischbar mit Alkohol (Wärmeerzeugung)
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 95.0 to 98.0%
Güte ACS-Reagenz