Learn More
Schwefelsäure, zur Analyse, ca. 96 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10322963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10322963 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
10624792 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10699824 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
10244790 1 L Glasflasche 1 Liter
10765663 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
10011240 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11904091 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10322963 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124640026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    94.50 € / 2.5 Liter
    Sparen 8.50 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Schmelzpunkt 10.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.8300g/mL
Siedepunkt 290.0°C
Glührückstand 0.0005% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2SO4
Menge 2.5 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15,9104
Relative Dichte 1.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viskosität 21 mPa.s (25°C)
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 95 to 97%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.