Learn More
Schwefelsäure, zur Analyse, ca. 96 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10765663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10765663 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
10624792 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10699824 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
10244790 1 L Glasflasche 1 Liter
10011240 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10322963 2.5 L Kunststoffflasche 2.50 Liter
11904091 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10765663 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124640011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.40 €
    47.50 € / 1 Liter
    Sparen 3.90 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Schmelzpunkt 10.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.8300g/mL
Siedepunkt 290.0°C
Glührückstand 0.0005% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2SO4
Menge 1 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Relative Dichte 1.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 95 to 97%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.