Learn More
Sulfuric Acid-d2 (96% w/w in D2O), CDN
Artikelnummer. 30313309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313309 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313309 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND003950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dideuterio sulfate
CAS 13813-19-9
Lösungsmittel oder Matrix D2O
Summenformel 2H2 O4 S
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1 S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
SMILES [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H]
IUPAC-Name dideuterio sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 100.091
Formelmasse 99.98 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 96 %